Learn More
Jenway™ PH-METER JENWAY 3510 COMPLETE
Vielseitiges Messgerät für pH, mV und Temperatur Das Jenway™ Glass Bench pH-Messgerät eignet sich ideal für Routineanalysen.
Marke: Jenway™ 35459-06
696.70 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Simultanes Auslesen von pH-Wert und Temperatur
- pH-Auflösung auf 3 Dezimalstellen genau
- 1, 2 oder 3 Punktkalibrierung
- Automatische oder manuelle Pufferwahl
- Speicherung von bis zu 32 Ergebnissen
- RS232-Verbindung zum Drucker oder PC über DataWay
- 3 Jahre Garantie
Spezifikation
pH-Kombinationselektrode mit Glasschaft (924 005), Elektrodenständer und -halter, ATC-Sonde (027 500), BNC-Kurzschlussstecker, Puffer mit pH-Wert 4, 7 und 10 sowie Netzteil mit EU-Stecker | |
±0,2 | |
Analog, RS-232 | |
0,001, 0,01, 0,1 | |
1 bis 3 | |
0,1 °C | |
850 g | |
EU-Stromversorgung | |
Tischmessgerät für pH-Wert | |
250 mm | |
9 V |
±0,5 °C | |
±0,003 | |
-2.000 bis +19.999 | |
0.1/1 mV | |
-10 °C bis +105 °C | |
LCD | |
3 Jahre | |
ATC | |
210 mm | |
55 mm | |
50/60 Hz |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen