Learn More
Cole-Parmer™ Schaumstoff-Stopfen
Diese langlebigen und wiederverwendbaren Stopfen schützen den Inhalt Ihrer Behälter. Indenti-plug™ Schaumstoffstopfen eignen sich auch zur Reinigung von Pipetten, Schläuchen, Fläschchen und Präzisionsschläuchen.
Marke: Cole-Parmer™ 06298-78
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Atmungsaktiv, nicht absorbierend, chemisch beständig und hitzetolerant
- Offenzelliger Schaum mit einheitlicher Dichte
- Lässt keine Fasern zurück
- Autoklavierbar
Spezifikation
35 bis 45 mm | |
Autoklavierbar | |
Kunststoffschaum |
100/Packung | |
Weiß | |
Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Schaumstoff-Stopfen > Innendurchmesser:35 bis 45mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur