Learn More
VACUUBRAND™ ME1 und ME1C kompakte Vakuumpumpen
Kompakte Pumpen für Filtration und SPE
Marke: VACUUBRAND™ 20721100
879.55 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese kompakten Membranpumpen bieten eine hochleistungsfähige, einfach anzuwendende Lösung — perfekt für einzelne/mehrfache Filtrationen und Festphasenextraktion. Beide Modelle besitzen eine robuste PTFE-Membran und robuste PTFE-Ventile für eine verbesserte chemische Beständigkeit. Das ME1C besitzt einen vollständig aus Fluorpolymer bestehenden Strömungsweg, um aggressivere säurehaltige Dämpfe handzuhaben, das ME1 besitzt Aluminiumköpfe.
- Die kleine Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Arbeitstisch
- Zur Minimierung der Hintergrundgeräusche im Labor äußerst leise
- Lange Membranhaltbarkeit verringert wartungsbedingte Ausfallzeiten
- Vereinfachte Bedienung durch oben angebrachten Stromschalter
- Saugleistung: 14 l/min
- Endvakuum: 100 mbar
- Optionales Regulierungsventil/Manometer passt das Vakuum an
Spezifikation
0.05 hp | |
1500 bis 1800 | |
230 V, 50/60 Hz | |
ME 1C | |
CEE | |
11 lb. | |
104 °F | |
10 °C | |
Filtration und SPE | |
5.7 in. | |
9.7 in. | |
4.76 in. | |
IP 40 |
0.6A | |
NRTL | |
PTFE/Kohlefaser-verstärkte Abdeckung für Gehäuseeinsatz, ETFE-Kopfabdeckung, ETFE/Kohlefaser-Membranklemmscheibe, PTFE-Membran, PTFE-Ventile, PTFE-Einlass, PTFE-Auslass | |
45 dB (A) | |
-10 bis 60 °C | |
5 kg | |
40 °C | |
14 l/min | |
50/60 Hz | |
14.5 cm | |
24.7 cm | |
Vakuumpumpe | |
230 V |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller