Learn More
Thermo Scientific™ Signal™ Blutkultursystem:
Mit diesem einzigartigen Blutkultursystem in einer Flasche können Sie das Wachstum von aeroben, anaeroben und mikroaerophilen Organismen aus Blutproben erkennen.
Marke:  Thermo Scientific™ BC0100M
316.33 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11933192
  • 512.00 € / 20 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
SIGNAL Blood Culture System
Aerobic, anaerobic and micro-aerophilic organisms from blood samples
A sealed blood culture bottle containing 80mL of broth medium, a sterile growth indicator devices which is vented through a 0.2 micron hydrophobic membrane and an instruction leaflet.
20 Tests/Pk.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6254187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2025 Catalog NumberBC0100M
Chargennummer6254189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2025 Catalog NumberBC0100M
Chargennummer6254188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2025 Catalog NumberBC0100M
Chargennummer6251121 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2025 Catalog NumberBC0100M
Chargennummer6251123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/04/2025 Catalog NumberBC0100M
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Signal™ Blutkultursystem: > Blutkultursystem