Learn More
VACUUBRAND™ ME1 und ME1C kompakte Vakuumpumpen
Alle ansehen Vacuubrand Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CEE
Modell:
ME 1C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Diese kompakten Membranpumpen bieten eine hochleistungsfähige, einfach anzuwendende Lösung — perfekt für einzelne/mehrfache Filtrationen und Festphasenextraktion. Beide Modelle besitzen eine robuste PTFE-Membran und robuste PTFE-Ventile für eine verbesserte chemische Beständigkeit. Das ME1C besitzt einen vollständig aus Fluorpolymer bestehenden Strömungsweg, um aggressivere säurehaltige Dämpfe handzuhaben, das ME1 besitzt Aluminiumköpfe.
- Die kleine Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Arbeitstisch
- Zur Minimierung der Hintergrundgeräusche im Labor äußerst leise
- Lange Membranhaltbarkeit verringert wartungsbedingte Ausfallzeiten
- Vereinfachte Bedienung durch oben angebrachten Stromschalter
- Saugleistung: 14 l/min
- Endvakuum: 100 mbar
- Optionales Regulierungsventil/Manometer passt das Vakuum an
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 75 Torr (100 mbar) |
| PS | 0.05 hp |
| Stromstärke | 0.6A |
| Motordrehzahl | 1500 bis 1800 |
| Zertifizierung/Konformität | NRTL |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
| Material | PTFE/Kohlefaser-verstärkte Abdeckung für Gehäuseeinsatz, ETFE-Kopfabdeckung, ETFE/Kohlefaser-Membranklemmscheibe, PTFE-Membran, PTFE-Ventile, PTFE-Einlass, PTFE-Auslass |
| Modell | ME 1C |
| Geräuschpegel | 45 dB (A) |
| Steckertyp | CEE |
| Mehr anzeigen |