Learn More
Fisherbrand™ Membranpumpe
Verwenden Sie diese chemisch beständigen Pumpen für Anwendungen mit aggressiven Lösungsmitteln und ätzenden Dämpfen. Fisherbrand™ Membranpumpen und Anschlussköpfe sind kohlefaserverstärkt, um elektrische Leitfähigkeit zu bieten und elektrostatische Aufladung zu vermeiden.
Marke: Fisherbrand™ 400171-23
873.99 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Chemisch beständig, ideal für Anwendungen mit aggressiven Lösungsmitteln oder säurehaltigen Dämpfen
- Ersatz für Drehschieberpumpe und Wasserstrahlpumpen, insbesondere bei herausfordernden Vakuumanwendungen mit korrosiven Dämpfen
- Pumpenköpfe bestehen aus PTFE mit Kohlenfaserverstärkungen für die schadenlose Handhabung von aggressiven Dämpfen
- Pumpkammern sind hermetisch vom Antriebsraum getrennt, wodurch eine längere Haltbarkeit der mechanischen Teile gewährleistet wird
- Pumpen verwenden PFTE-Membranen zwischen starken, nicht benetzten Stützen und PEEK-Ventilen, die chemisch beständig und im Vergleich mit Elastomerventilen verschleißarm sind
- Gasballastventile helfen dabei, die Pumpenleistung bei der Arbeit mit kondensierbaren Dämpfen zu erhalten
- Schlauchschnabel für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8 mm
- Vibrationsdämpfende Füße
Spezifikation
8 mbar | |
19.5 x 23.5 x 14.5 cm (7.6 x 9.25 x 5.7 in.) | |
14.3 lbs. | |
16 l/min | |
Vakuumofen |
230 V-, 50/60 Hz-Motor mit Schuko- und UK-Steckern | |
PTFE | |
6.5 kg | |
Membran-Vakuumpumpe | |
< 8mbar |
FisherScientific FB Vacuum Pump brochure.pdf
DateigrößeVersion: 2.1 MB
Fisherbrand Vacuum pumps
DateigrößeVersion: 5.6 MB
Fisherbrand Vacuum pumps
DateigrößeVersion: 5.3 MB
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Membranpumpe > Flussrate: 16 l/min
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur