Learn More
Cole Parmer BrandTech Pipettierhilfe
Die BrandTech Pipettierhilfe ist zur schnellen Identifizierung farbcodiert
Marke:  Cole Parmer 24550-49
Artikelnummer. 15715072
  • 159.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die BrandTech Pipettierhilfe ist zur schnellen Identifizierung farbcodiert
  • Messen und Abgeben mit einem einzigen Hebel
  • Der Ausblasknopf leert die Pipette
  • Der Adapter passt für alle Pipetten von 0,1 bis 100 ml
  • Der Membranfilter schützt die Pipettierhilfe vor Dämpfen und Flüssigkeiten
  • Filter und Adapter können autoklaviert werden
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Nicht steril
100 mL
BrandTech
Pipetten-Controller
Name des Produkts
Cole Parmer BrandTech Pipettierhilfe > Farbe: Naturfarben