Learn More
BRAND™ BRANDplates immunoGrade™ 96-Well-Mikrotiterplatten
Eine hervorragende Wahl für die meisten Standard-ELISA und Festphasen-Immunoassays
Marke: BRAND™ 781722
170.29 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Optimiert für die immobilisierung von IgG
- Hohe Bindungskapazität für Moleküle mit gemischten hydrophoben und hydrophilen Regionen
- Entwickelt zur Minimierung von Kreuzkontaminationen
- Blaue alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung auf Standardplatten
- Nicht steril
Bestellinformation
Die Verpackung besteht aus 20 Stapeln mit je 5 Platten (100 Platten). Jeder Stapel wird mit einem Deckel geliefert.
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Flacher Boden (F-Well) | |
100/Karton |
Ohne Deckel | |
Hohe Bindungskapazität | |
96-Well Mikrotiterplatte | |
96 | |
350 μl | |
Für die meisten Standard-ELISAs sowie Festphasen-Immunassays |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000010657 | Analysenzertifikat | 22/03/2024 | 781722 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13