Learn More
Invitrogen™ Paket aus EVOS™ M7000 Bildgebungssystem und High-Content-Analyse mit 3D
Das EVOS M7000 Bildgebungssystem im High-Content-Analyse-Paket mit 3D kombiniert das vollautomatisierte, invertierte Mehrkanal-Fluoreszenz- und Durchlicht-Bildgebungssystem mit Celleste 6.0 Bildanalyse-Software, einer umfassenden Bildanalyse-Suite mit optimierten Protokollen für die Bereitstellung der relevantesten Daten aus einer Reihe beliebter lebend- und festzellbasierter Assays.
Marke:  Invitrogen™ AMF7000HCA3D
Artikelnummer. 17816521
  • 78800.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
1,25x bis 100x
Neurobiologie, Immunonkologie, Lebendzell-Bildgebung, 3D-Zellbildgebung, Hochauflösendes Mosaic-Scanning, Immunhistochemie (IHC), High-Content Analyse (HCA)
Raumtemperatur
3,2 Megapixel, monochrom, CMOS
EVOS M7000
Bildgebungssystem
1 package
Wechsler mit 5 Positionen
5 Position Turret
LED
LCD-Anzeige
EVOS™
1920 x 1080 Pixel
Name des Produkts
Invitrogen™ Paket aus EVOS™ M7000 Bildgebungssystem und High-Content-Analyse mit 3D > 1,25x bis 100x