Learn More
BRAND™ BRANDplates immunoGrade™ 96-Well-Mikrotiterplatten
Eine hervorragende Wahl für die meisten Standard-ELISA und Festphasen-Immunoassays
191.00 € - 923.00 €
Spezifikation
Format | Standard |
---|---|
Deckel | Ohne Deckel |
Array | 8 x 12 |
Material | Polystyrol |
Anzahl Wells | 96 |
Produktcode | Marke | Farbe | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Wellform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10193563
|
BRAND™
781720 |
Durchsichtig | Rund |
199.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10647143
|
BRAND™
781721 |
Durchsichtig | Konischer Boden (V-Well) |
191.00 €
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10032113
|
BRAND™
781722 |
Durchsichtig | Flacher Boden (F-Well) |
198.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 28-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10477863
|
BRAND™
781724 |
Weiß | Rund |
378.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10438623
|
BRAND™
781727 |
Schwarz | Rund | N/A | N/A | N/A | |||||
10173853
|
BRAND™
781731 |
Schwarz, Mit durchsichtigem Boden | Flacher Boden (F-Well) |
923.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Optimiert für die immobilisierung von IgG
- Hohe Bindungskapazität für Moleküle mit gemischten hydrophoben und hydrophilen Regionen
- Entwickelt zur Minimierung von Kreuzkontaminationen
- Blaue alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung auf Standardplatten
- Nicht steril
Bestellinformation
Die Verpackung besteht aus 20 Stapeln mit je 5 Platten (100 Platten). Jeder Stapel wird mit einem Deckel geliefert.
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
96 | |
Für die meisten Standard-ELISAs sowie Festphasen-Immunassays |
Ohne Deckel | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
100/Karton |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ BRANDplates immunoGrade™ 96-Well-Mikrotiterplatten