Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel
Hervorragend geeignet für die Aufnahme von Reaktionskomponenten sowie für Vakuumanwendungen. Die Lenz Laborglasinstrumente™ zylindrischen Reaktionsgefäße mit thermostatischer Ummantelung bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 06011270
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11522254
  • 731.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Graduierung und Laborflansch (LF)
  • Mit flacher Boden und zwei Verbindungsstücken (mit GL-14/18-Gewinde oder KF-15/25-Kugelflanschen)
  • Lieferung mit zwei Kunststoffoliven (GL14/18) und Schraubverschlüssen
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Nicht geeignet für den Einsatz unter positivem Druck
Spezifikation
Spezifikation
DURAN™ Schläuche
Borosilikatglas, Duran Glas
Laborflansch 100
Zylinder
130 mm
1000 ml
245 mm
Reaktionsgefäß
Flach
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Zylindrische Reaktionsgefäße mit Temperiermantel >