Learn More
Cytiva Kjeldahl Wägepapiere
Aus Pergaminpapier. Whatman™ Grade 2122 Wägepapiere ermöglichen einen ausgezeichneten quantitativen Transfer von Papier. Dank der glänzenden Oberfläche lässt sich der vollständige Transfer gut bestätigen.
Marke: Cytiva 10347893
66.65 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Aus Pergaminpapier.Whatman™ Gütegrad 2122 Wägepapiere ermöglichen einen ausgezeichneten quantitativen Transfer von Papier.Dank der glänzenden Oberfläche lässt sich der vollständige Transfer gut bestätigen.
Die Proben können auf die Waage gelegt werden, ohne dass unerwünschte Substanzen hinzugefügt werden müssen, die die Analyseergebnisse beeinflussen könnten.- Von der glatten Oberfläche können die Proben leichter abrutschen und bleiben nicht auf dem Papier hängen.
- Das glänzendes Pergamin-Papier ermöglicht die visuelle Feststellung, dass die gesamte Probe entfernt wurde.
- Äußerst dünn (0.03 mm) und leicht (40 g/m2) für den sicheren Probentransport.
- Kein Klebstoff und keine Zusatzstoffe (rückstandsfrei).
Spezifikation
Flach | |
Quadratisch | |
Waage | |
100 x 100 mm | |
100 mm | |
100 mm |
Papier | |
Wiegepapier | |
0.03 mm | |
3,93 in. | |
3,93 in. | |
40 g/m2 |