Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gaswaschflasche aus Borosilikatglas ohne Kopf
Eine kostengünstige, aber wirksame Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen. Lenz Laborglasinstrumente™ Gasspülflaschen ohne Aufsatz werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05515037
Beschreibung
- Nach DIN 12596, ohne Kopf
- Mit Sockel NS 29/32
- Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
100 ml | |
Gaswaschflasche ohne Kopf | |
NS 29/32 | |
DIN 12463 |
Borosilikatglas | |
Buchse | |
200 mm | |
1er-Packung |