Learn More
Quickfit™ Waschflasche nach Drechsel aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
125 ml
250 ml
500 ml
Höhe (metrisch):
163 mm
200 mm
252 mm
Außendurchmesser (metrisch):
Flachboden: 102 mm
Flachboden: 125 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Hergestellt aus Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistung. QuickFit™ Waschflaschen nach Dreschel aus Borosilikatglas bieten eine kostengünstige Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen. Die robuste, langlebige Konstruktion schützt vor versehentlichem Bruch.
- Zum Gebrauch mit Quickfit™ Flaschenköpfen
- Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit
- Robuste Konstruktion
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Typ | Dreschel-Gaswaschflasche |
| Standard-Konusverbindung | 24/29 |
| Außendurchmesser (metrisch) | Flachboden: 125 mm |
| Höhe (metrisch) | 252 mm |
| Menge | 1/Packung |