Learn More
Kartell™ Makroküvette für den VIS-Bereich
Artikelnummer. 10781791
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.5 mL
2.5 mL
4.5 mL
Wavelength Range:
280 bis 800 nm
340 bis 800 nm
Typ:
Küvette
Küvette
Makroküvette
Semi-Mikrozelle
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 10781791
Marke: Kartell™ 0194000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus optischem Polystyrol bzw. UV-tauglichem PMMA gewährleistet einen klaren und scharfen Strahlengang sowie die Kennzeichnung der Strahlengangrichtung. Kartell™ Spektrophotometrie-Küvetten eignen sich hervorragend für Anwendungen in der Spektrophotometrie.
Die Konstruktion aus optischem Polystyrol bzw. UV-tauglichem PMMA gewährleistet einen klaren und scharfen Strahlengang sowie die Kennzeichnung der Strahlengangrichtung.Kartell™ Spektrophotometrie-Küvetten eignen sich hervorragend für Anwendungen in der Spektrophotometrie.
  • Wände (optische Seitenflächen) optisch bearbeitet, damit eine optimale Transparenz über das Spektralfeld hinweg gegeben ist
    • Bandbreite Polystyrol: 340 bis 800 nm
    • UV-Bereich: 280 bis 800 nm
  • Pfadlänge 10 mm
  • Kompatibel mit den meisten Spektralphotometern und Photometern auf dem Markt
  • Absorptionsänderungen: innerhalb eines Intervalls von ±1 %
  • Mit CE-Kennzeichnung und IVD-Zulassung
Spezifikation
Typ Semi-Mikrozelle
Einwegprodukt Ja
Kapazität (metrisch) 2.5 mL
Material Polystyrol
Länge (metrisch) 12 mm
Zertifizierung/Konformität CE-IVD
Menge 100/Packung
Schichtdicke 10 mm
Wavelength Range 340 bis 800 nm
Höhe (metrisch) 45 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Spektrophotometrie
Breite (metrisch) 12 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Spektrophotometrie und die meisten der gängigen biologischen und biotechnologischen Anwendungen