Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gaswaschflasche m. Schraubverbindungen Aufsatz n. Drechsel, Höhe verstellbar
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05530058
50.01 EUR gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21640" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.41400kg
Spezifikation
500 mL | |
Gaswaschflasche ohne Filterscheibe | |
1/Packung |
Duran Schläuche | |
Schrauanschluss |