Learn More
Duran™ Spülflasche
Aus Borosilikatglas. DURAN™ Gaswaschflaschen eignen sich für gasförmige Medien.
Marke: Duran™ 247110109
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einschließlich Drechsel Flaschenkopf
- Keine Filterscheibe
Spezifikation
100 ml | |
Gasspülflasche | |
Boden | |
Je 1 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 7
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Duran™ Spülflasche > Kapazität: 100 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur