Learn More
Fisherbrand™ Beta Box-Maxi, 1/Cs, MA: CSR-B6.5
Maxi Aufbewahrungsboxen, 14 x 28 x 16.5 cm, ideal zum Schutz vor Betastrahlung.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-B6.5
Artikelnummer. 12347127
  • 1040.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beta-Box – Maxi (14 x 28 x 16.5 cm)
  • Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
  • Unser Sortiment an Steh- und Tischbehältern mit rutschfesten Füßen und Klappdeckeln ist ideal für die kurzfristige Lagerung von radioaktiven Abfällen oder Radioisotopen.
  • Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
  • Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Spezifikation
Zum Halten von Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, CryoTubes und konischen Zentrifugenröhrchen
140 mm
Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, Kryoröhrchen und Falcon Röhrchen, 3 Boxeinsätze
Strahlenschutzbox
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beta Box-Maxi, 1/Cs, MA: CSR-B6.5 > Höhe: 140 mm