Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Kolben mit Bleikabel mit Vikem™ Ummantelung
Die Drahtgewichte nehmen die Form einer Helix, Spirale, eines Konus oder eine andere unregelmäßige Form an, um die Gefäße in einem Wasserbad zu stabilisieren
Marke: Bel-Art™ F18324-0001
46.79 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Kann um Kolben gewickelt, durch Griffe eingeschraubt oder in Schlaufen um Flaschenhälse gelegt werden
- Beschichtet mit chemikalienbeständigem rotem Vikem Vinyl
- Die Länge von 30 cm (12 Zoll) und die Flexibilität machen diese Gewichte sehr vielseitig
Spezifikation
Zubehör | |
Red | |
Vinyl-coated Lead | |
No | |
Flasks | |
30 cm | |
20 mm | |
0.8 cm | |
0.38 lbs. |
Nicht autoklavierbar | |
Flasks (Assorted Sizes) | |
Cylindrical | |
Non-sterile | |
1 | |
20 mm | |
0.31 Zoll | |
20 mm | |
176 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30