Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ 96-Well Mikrotiterplatten
Farbe:Transparent; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: BRAND™ 781962
149.80 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hydrophile Oberfläche mit frei zugänglichen Carboxyl- und Hydroxylgruppen
- Bindet Serumkomponenten einfach an für die indirekte Adhäsion von Zellen
- Sterilisiert durch β-Strahlung gemäß ISO 11137 und AAMI-Richtlinien für ein SAL von 10–6
- Erfüllen die Anforderungen von Ph. Eur. und USP 29
- DNA-, DNase- und RNase-frei
- Endotoxine sind < 0.01 EU/ml
- Orangefarbene alphanumerische Prägung zur einfachen Identifizierung von Wells
Bestellinformation
Packungen mit 50 einzeln verpackten Platten mit Deckeln
Spezifikation
ISO 11137, DIN EN ISO 10993 | |
Mit Deckel | |
Carboxyl- und Hydroxylgruppen | |
Polystyrol | |
Steril | |
350 μl | |
Kultivierung adhärenter Zelllinien | |
1/Packung |
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
96 | |
cellGrade | |
Flacher Boden (F-Well) | |
50/Karton |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000012584 | Analysenzertifikat | 17/02/2025 | 781962 |
0000011192 | Analysenzertifikat | 13/05/2024 | 781962 |
0000009913 | Analysenzertifikat | 03/11/2023 | 781962 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ 96-Well Mikrotiterplatten > Transparent; F-Boden; 350 μl
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur