Learn More
Ansell™ ™ Neopren-Handschuhe der Serie NeoTouch 25-101, hellgrün
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Innenschicht aus Polyurethan für leichtes Aufsetzen
- Texturierte Fingerspitzen für sicheren Halt
- Rollrand für sicheren Halt
- Grün
- Hoch widerstandsfähig gegen Säuren, Basen und Alkohole
- Guter Chemikalienspritzschutz
Spezifikation
Spezifikation
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Grün |
| Laboratory/Cleanroom Use | Ja |
| Latex Free | Yes |
| Material | Neopren |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | 8 |
| Dicke (angloamerikanisch) | 0.0051 in. |
| Dicke (metrisch) | 0,13mm |
| Art der Handschuhstulpe | Rollrand/gerollt |
| Mehr anzeigen |