Learn More
Bel-Art™ BLANKET, FIRE,VE=1
Löscht kleine Öl- und Fettbrände der Klasse A ohne Schaum oder chemische Stoffe. Bel-Art™ SP Scienceware™ Feuerlöschdecke ist eine hervorragende Ergänzung vorhandener Sicherheitsutensilien. Größe: 36 X 40 in.
Marke: Bel-Art™ H24869-0000
Beschreibung
- Für kleine Öl-/Fettbrände der Klasse A
- Kann auch um Kopf und Körper gewickelt werden, um beim Verlassen eines Brennraums gegen Flammen und Glut zu schützen, oder zum Schutz vor spritzendem geschmolzenem Metall
- Gewebte Glasfaserkonstruktion mit texturierter Oberfläche; alle Kanten sind mit einer feuerfesten Kevlar™ Naht eingefasst
- Durch die enge Verwebung wird die Menge an Luftsauerstoff, der das Feuer schürt, erheblich reduziert
- Verpackt in einem Behälter für sofortigen Zugriff, der an der Wand aufgehängt oder an einem beliebigen zugänglichen Ort aufbewahrt werden kann
Spezifikation
Fire Blanket | |
Gewebtes Fiberglas | |
Ideal für leichte Öle der Klasse A und Fettablagerungen | |
91,4 cm | |
40 in. |
Gelbbraun | |
36 x 40 in. (91,4 x 101,6 cm) | |
36 in. | |
0/1 V | |
101,6 cm |