Learn More
Brady™ StainerBondz Etiketten
Dauerhaft beständig gegen Xylol und anderen Chemikalien, die üblicherweise beim Färben von Objektträgern verwendet werden
Marke: Brady™ 108242
318.58 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- B-481-Material
- Farbband der R6400 Serie
- Kein Verblassen der Tinte, Wölben der Etiketten oder Verfärben, wodurch die Barcodes unleserlich würden
- Etikett haftet am Objektträger
Spezifikation
RoHS 2005/618/EC MCV | |
Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
1 | |
Rechteck | |
-80 bis 130 °C | |
9,53 x 22,86 mm | |
22,86 mm | |
0.7 cm |
Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Für IP™ geeignet | |
Allgemeine Kennzeichnung, Objektträgerkennzeichnung | |
3000/Packung | |
-112 bis 266 °F | |
0.084 mm | |
0,9 in. | |
0,3 in. |