Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ Pipettierer
Für sicheres, genaues und müheloses Pipettieren. Bel Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ Pipettierer lassen sich ganz einfach mit einer Hand bedienen.
Marke: Bel-Art™ F37898-0000
26.77 EUR gültig bis 2025-04-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24122" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ermöglicht sicheres, präzises und problemloses Pipettieren. Bel Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ Pipettierer zeichnen sich durch eine einfache, einhändige Bedienung aus.
- Pipetten passen einfach in die flexible, konisch zulaufende Futterschraube
- Präzises Ansaugen oder Dosieren durch Drehen des seitlichen Stellrads
- Kolben kann für ein schnelles Leeren gedrückt werden
- Beständig gegen Säuren und Alkalien
- Zum Reinigen und vor dem Autoklavieren bei 121 ºC (250 ºF) für 20 Minuten alle Teile demontieren, Futterschraube sollte nicht autoklaviert werden
- Ersatzfutterschrauben aus Silikongummi und Reiniger sind lieferbar
Spezifikation
No | |
Grün | |
Pipette | |
Polypropylene | |
1 | |
Pipette | |
Pipetten |
Nein | |
Reusable | |
Ergonomic | |
Pipette Pump Pipettors | |
Non-sterile | |
10 ml | |
Säure und Alkalien |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
9Stunden
22Minuten
1Sekunden
3 -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
26Stunden
22Minuten
1Sekunden
3