Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™ II Pipette
Enthält ein Schnellentleerungsventil für schnelles Dispensieren. Bel Art™ SP Scienceware™ Schnellverschluss-Pipettenpumpe™ II Pipetten sind zur einfachen Identifizierung farbcodiert.
41.65 € - 56.05 €
Spezifikation
Verstellbarer Spitzenabstand | No |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Einwegprodukt | Reusable |
Zur Verwendung mit | Serologic Pipette |
Grip Type | Ergonomic |
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11302244
|
Bel-Art™
F37911-1102 |
Blau | Pipetten bis zu 2 ml |
47.15 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11322244
|
Bel-Art™
F37911-1025 |
Rot | Pipetten bis 25 ml |
56.05 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
11312244
|
Bel-Art™
F37911-1110 |
Grün | Pipetten bis 10 ml |
41.65 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||||
Beschreibung
- Drehen Sie das gerändelte Daumenrad, um die Flüssigkeit auf das gewünschte Volumen abzusaugen
- Drücken Sie leicht auf den Schnellverschlusshebel, um schnell zu dispensieren
- Drehen Sie das Daumenrad für allmähliche Abgabe
- Glas- oder Kunststoffpipetten können einfach in einen einzigartigen Kragen mit Stabilisierungsfingern eingesetzt werden, um einen sicheren Halt zu gewährleisten
- Die Größen sind farbcodiert; kann zur Reinigung zerlegt werden
Bestellinformation
Pipetten sind separat erhältlich.
Spezifikation
No | |
Reusable | |
Ergonomic | |
Pipette Pump II | |
Non-sterile |
Nicht autoklavierbar | |
Serologic Pipette | |
Polypropylen, Silikongummi | |
1 | |
Fast Release Pipettenfüller |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ Fast-Release Pipette Pump™ II Pipette