Learn More
Fisherbrand™ Pipettierhilfe aus Gummi
Hervorragend für alle Medien geeignet, die kein Gummi angreifen. Fisherbrand™ Pipettensauger werden mit drei Glaskugelventilen geliefert und sind durch Fingerdruck einstellbar.
Marke: Fisherbrand™ 4705531
3.14 EUR gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Lieferbar in einer Auswahl an Farben
- Mit einem Volumen von ca. 60 ml geeignet für Pipetten von 2 bis 50 ml
- Pipettenmedien dürfen nicht in den Pipettenfüller geraten, denn dies kann zu einer Fehlfunktion des Ventils führen