Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ Pipettierer
Für sicheres, genaues und müheloses Pipettieren. Bel Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ Pipettierer lassen sich ganz einfach mit einer Hand bedienen.
Marke: Bel-Art™ F37897-0000
31.56 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Ermöglicht sicheres, präzises und problemloses Pipettieren. Bel Art™ SP Scienceware™ Pipette Pump™ Pipettierer zeichnen sich durch eine einfache, einhändige Bedienung aus.
- Pipetten passen einfach in die flexible, konisch zulaufende Futterschraube
- Präzises Ansaugen oder Dosieren durch Drehen des seitlichen Stellrads
- Kolben kann für ein schnelles Leeren gedrückt werden
- Beständig gegen Säuren und Alkalien
- Zum Reinigen und vor dem Autoklavieren bei 121 ºC (250 ºF) für 20 Minuten alle Teile demontieren, Futterschraube sollte nicht autoklaviert werden
- Ersatzfutterschrauben aus Silikongummi und Reiniger sind lieferbar
Spezifikation
No | |
Blau | |
Pipette | |
Polypropylene | |
1 | |
Pipette | |
Pipetten |
Nein | |
Reusable | |
Ergonomic | |
Pipette Pump Pipettors | |
Non-sterile | |
2 ml | |
Säure und Alkalien |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30