Learn More
Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzspender
Artikelnummer. 15538901 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,25 bis 2,5 ml
0,5 bis 5 ml
1 bis 10 ml
10 bis 100 ml
2.5 bis 30 ml
5 bis 60 ml
Schritten:
0.05 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1.0 ml
2 ml
Genauigkeit:
0.6 % (+/-0.015)
0.6 % (+/-0.030)
0.6 % (+/-0.0360)
0.6 % (+/-0.060)
0.6 % (+/-0.180)
0.6 % (+/-0.600)
Modell:
BEAT-10
BEAT-100
BEAT-2.5
BEAT-30
BEAT-5
BEAT-60
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15538901
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Robustes und verlässliches Dispensieren; Der Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzdispenser verfügt über ein Rückführventil, über das die Flüssigkeit in die Flasche geleitet wird, um eine blasenfreie Dosierung ohne Reagenzienverlust zu ermöglichen.
  • Mit Rückführventil
  • Einstellbare Abgabedüse zur Erleichterung der Dosierung unter allen Laborbedingungen
  • Speziell entwickelter Volumenregler, um 180° drehbar für eine einfache und mühelose Volumeneinstellung
  • Speziell entwickelter Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für größte Flexibilität
  • Der federlose Ventilblock aus PTFE gewährleistet hohe chemische Kompatibilität und blockierungsfreie Ventilfunktion
  • Der PTFE-Kolben mit ETP O-Ring sorgt für hohe chemische Kompatibilität und sanfte reibungsfreie Kolbenbewegung
  • Die Adapter passen für die meisten Laborreagenzflaschen
  • Kalibrierfunktion für eine bequeme und schnelle Neukalibrierung im Labor
Technische Daten:
  • Kolben: PTFE und ETP
  • Ventilgehäuse: PFA
  • Gehäuse des Rückführventils: PFA
  • Ventilbaugruppe: Borosilikatglas und Sitz
  • Ausgussteil: PTFE
  • Aus- und Einlassröhrchen: FEP
  • Kompatibilität: Alle Reagenzien außer HF
Spezifikation
Genauigkeit 0.6 % (+/-0.030)
Produkttyp Flaschenaufsatz-Dispenser
Autoklavierbar Bei 121 °C und 15 psi für 10 bis 15 min.
Zertifizierung/Konformität ISO 8655-Normen
Material Borosilikatglas
Volumen (metrisch) 0,5 bis 5 ml
Schritten 0.1 ml
Modell BEAT-5