Learn More
Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzspender
Robustes und verlässliches Dispensieren; Der Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzdispenser verfügt über ein Rückführventil, über das die Flüssigkeit in die Flasche geleitet wird, um eine blasenfreie Dosierung ohne Reagenzienverlust zu ermöglichen.
Marke:  Fisherbrand™ BEAT10
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15598891
  • 518.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Rückführventil
  • Einstellbare Abgabedüse zur Erleichterung der Dosierung unter allen Laborbedingungen
  • Speziell entwickelter Volumenregler, um 180° drehbar für eine einfache und mühelose Volumeneinstellung
  • Speziell entwickelter Adapter ermöglicht die Drehung um 360° für größte Flexibilität
  • Der federlose Ventilblock aus PTFE gewährleistet hohe chemische Kompatibilität und blockierungsfreie Ventilfunktion
  • Der PTFE-Kolben mit ETP O-Ring sorgt für hohe chemische Kompatibilität und sanfte reibungsfreie Kolbenbewegung
  • Die Adapter passen für die meisten Laborreagenzflaschen
  • Kalibrierfunktion für eine bequeme und schnelle Neukalibrierung im Labor
Technische Daten:
  • Kolben: PTFE und ETP
  • Ventilgehäuse: PFA
  • Gehäuse des Rückführventils: PFA
  • Ventilbaugruppe: Borosilikatglas und Sitz
  • Ausgussteil: PTFE
  • Aus- und Einlassröhrchen: FEP
  • Kompatibilität: Alle Reagenzien außer HF
Spezifikation
Spezifikation
0.6 % (+/-0.060)
Bei 121 °C und 15 psi für 10 bis 15 min.
Borosilikatglas
0.2 ml
Flaschenaufsatz-Dispenser
ISO 8655-Normen
1 bis 10 ml
BEAT-10
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Bottle Top Dispensers
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Talking Points - Fisherbrand Bottle Top Dispensers
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beatus Flaschenaufsatzspender > Schrittweite: 0.2 ml; Volumen: 1 bis 10 ml