Beschreibung
- Mit Rückführventil
- Einstellbare Abgabedüse zur Erleichterung der Dosierung unter allen Laborbedingungen
- Speziell entwickelter Lautstärkeregler, 180° Drehung für einfache und mühelose Lautstärkeregelung
- Ein speziell entwickelter Adapter ermöglicht 360°-Drehungen.° Rotation bietet volle Flexibilität
- Der federlose Ventilblock aus PTFE gewährleistet hohe chemische Kompatibilität und blockierungsfreie Ventilfunktion
- Der PTFE-Kolben mit ETP O-Ring sorgt für hohe chemische Kompatibilität und sanfte reibungsfreie Kolbenbewegung
- Die Adapter passen für die meisten Laborreagenzflaschen
- Kalibrierfunktion für eine bequeme und schnelle Neukalibrierung im Labor
Spezifikationen:
- Kolben: PTFE und ETP
- Ventilgehäuse: PFA
- Gehäuse des Umwälzventils: PFA
- Ventilbaugruppe: Borosilikatglas und Ventilsitz
- Entladeeinheit: PTFE
- Zufuhr- und Einlassrohr: FEP
- Kompatibilität: Mit allen Reagenzien außer HF.
Spezifikation
Spezifikation
| Genauigkeit | 0.6 % (+/-0.0360) |
| Produkttyp | Flaschenaufsatz-Dispenser |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar (121 °C, 15 psi für 10-15 min.). |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 8655-Normen |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisch) | 5 bis 60 ml |
| Schritten | 1.0 ml |
| Modell | BEAT-60 |