Learn More
BD Sphero™ Regenbogen-Kalibrierpartikel
Zur Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie
Marke: BD 556296
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie
- Emissionsspektren, die mit vielen gängigen Fluorophoren kompatibel sind, die für die immunfluoreszierende Färbung mit durchflusszytometrischer Analyse verwendet werden
- Sehr kleine Variationskoeffizienten bezüglich Größe und Fluoreszenz
- Polystyrol-Mikropartikel enthalten wasserunlösliche fluoreszierende Farbstoffe, die sehr stabil sind und durch Waschen mit 70 % Alkohol sterilisiert werden können.
- In praktischen Tropffläschchen mit 5 ml Partikelsuspension in einer Partikelkonzentration von 107/ml
- Polystyrol
Rainbow-Kalibrierungspartikel (6 Peaks)
- Jede Ampulle enthält eine Mischung aus Rainbow-Partikeln, die auf sechs verschiedene Fluoreszenzintensitäten gefärbt sind
- Die Ampulle enthält eine Mischung aus Rainbow-Partikeln, die auf acht verschiedene Fluoreszenzintensitäten gefärbt sind
- Jedes Fläschchen enthält eine einzelne Population von Rainbow-Partikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
- Die Intensität dieses Partikels entspricht dem hellsten Spitzenwert der Rainbow-Kalibrierpartikel, 3.0 bis 3.4 μm (Hersteller- Nr. 556286)
- Jedes Fläschchen enthält eine einzelne Population von Rainbow-Partikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
- Einzelne Population von leeren Kalibrierpartikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
- Die Intensität dieses Partikels entspricht dem niedrigsten Intensitäts-Spitzenwert der Rainbow-Kalibrierpartikel (6 Peaks), 6.0 bis 6.4 μm (Hersteller- Nr. 5556288)
- Abschätzen der Hintergrundfluoreszenz ungefärbter Zellen
Spezifikation
29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO | |
107 Partikel/ml | |
Leer-Kalibrierpartikel | |
Durchflusszytometer | |
Einzelne Population von Leer-Kalibrierpartikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden | |
5 mL |
Klar | |
Wässrige Lösung mit 0,01 % NP40 und ≤0,02 % Natriumazid | |
6 bis 6,4 μm | |
Flüssig | |
Polystyrol | |
Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Sphero™ Regenbogen-Kalibrierpartikel > Leer-Kalibrierpartikel, 6.0-6.4 um
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur