Learn More
Gosselin™ Abfallbehälter und Schärfbehälter, weiße Kappe mit Scharnier
CORNING GOSSELIN™ Abfallbehälter und Behälter für scharfe Gegenstände, weiße Verschlusskappe aus Polypropylen, in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Gosselin™ COX600A-02
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.50000kg
Beschreibung
- Konstruktion aus Polypropylen
- Geeignet für Abfall und scharfe Gegenstände
- NFX 30-5111-konform
- Klappverschluss
Spezifikation
600 ml | |
Klappdeckel | |
Gelb | |
Polypropylen |
NFX 30-5111 | |
Weiß | |
70/Karton |