Learn More
BD Sphero™ Regenbogen-Kalibrierpartikel
Zur Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie
311.00 € - 500.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | 29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO |
---|---|
Farbe | Klar |
Konzentration | 107 Partikel/ml |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie |
Format | Flüssig |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15888638
|
BD
556286 |
3 bis 3,4 μm | Rainbow Kalibrierungspartikel (6 Peaks) |
500.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15808648
|
BD
556291 |
3 bis 3,4 μm | Rainbow Fluoreszenzpartikel (hohe Intensität) |
315.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15818648
|
BD
556296 |
6 bis 6,4 μm | Leer-Kalibrierpartikel |
311.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15898638
|
BD
556288 |
6 bis 6,4 μm | Rainbow Kalibrierungspartikel (6 Peaks) |
362.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15828648
|
BD
556298 |
3 bis 3,4 μm | Rainbow Fluoreszenzpartikel (Fluoreszenz im mittleren Bereich FL1) |
363.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Zur Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie
- Emissionsspektren, die mit vielen gängigen Fluorophoren kompatibel sind, die für die immunfluoreszierende Färbung mit durchflusszytometrischer Analyse verwendet werden
- Sehr kleine Variationskoeffizienten bezüglich Größe und Fluoreszenz
- Polystyrol-Mikropartikel enthalten wasserunlösliche fluoreszierende Farbstoffe, die sehr stabil sind und durch Waschen mit 70 % Alkohol sterilisiert werden können.
- In praktischen Tropffläschchen mit 5 ml Partikelsuspension in einer Partikelkonzentration von 107/ml
- Polystyrol
Rainbow-Kalibrierungspartikel (6 Peaks)
- Jede Ampulle enthält eine Mischung aus Rainbow-Partikeln, die auf sechs verschiedene Fluoreszenzintensitäten gefärbt sind
- Die Ampulle enthält eine Mischung aus Rainbow-Partikeln, die auf acht verschiedene Fluoreszenzintensitäten gefärbt sind
- Jedes Fläschchen enthält eine einzelne Population von Rainbow-Partikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
- Die Intensität dieses Partikels entspricht dem hellsten Spitzenwert der Rainbow-Kalibrierpartikel, 3.0 bis 3.4 μm (Hersteller- Nr. 556286)
- Jedes Fläschchen enthält eine einzelne Population von Rainbow-Partikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
- Einzelne Population von leeren Kalibrierpartikeln, die auf eine einzige Fluoreszenzintensität gefärbt werden
- Die Intensität dieses Partikels entspricht dem niedrigsten Intensitäts-Spitzenwert der Rainbow-Kalibrierpartikel (6 Peaks), 6.0 bis 6.4 μm (Hersteller- Nr. 5556288)
- Abschätzen der Hintergrundfluoreszenz ungefärbter Zellen
Spezifikation
29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112/EC, RUO | |
107 Partikel/ml | |
Flüssig | |
Polystyrol |
Klar | |
Kalibrierung und Ausrichtung der Durchflusszytometrie | |
Durchflusszytometer | |
5 mL |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BD Sphero™ Regenbogen-Kalibrierpartikel