Learn More
uvex Bamboo Twinflex™ D xg Schnittschutzhandschuhe
Alle ansehen Uvex Produkte
Beschreibung
Bamboo Twinflex™ D xg:Nachhaltigkeit, Komfort und Empfindlichkeit kombiniert mit hohem Schnittschutz (CutD)
Die patentierte Bamboo Twinflex™ Technologie vereint das Beste aus beiden Welten in einem feinen 18-Gauge-Schnittschutzhandschuh (Schnittstufe D).Auf der Innenseite des Handschuhs erleben Träger dank der Bambusviskose einen spürbaren Tragekomfort auf ihrer Haut.Die glatte Passform und die hohe Feuchtigkeitsaufnahme mit schneller Wirkung sorgen für lang anhaltenden Tragekomfort und hohe Akzeptanz beim Träger.Dank der flexiblen Bambusviskose-Passform passt sich der Handschuh innerhalb von 3 bis 5 Minuten an die Handform an. Hochleistungsfasern bieten einen hohen Schutz vor Abrieb und Schnittgefahren.Die zusätzliche Schutzzone im Bereich zwischen Daumen und Zeigefinger bietet eine doppelte Abriebfestigkeit (200 %) im Vergleich zur Innenseite des Handschuhs, um die Lebensdauer/Haltbarkeit zu erhöhen.Dank der Xtra-Grip Aqua-Polymerschaum-Beschichtung bietet der Bamboo Twinflex™ D xg eine hervorragende Griffigkeit bei trockenen und leicht feuchten/öligen Bedingungen.Darüber hinaus verfügt der Bamboo Twinflex D xg über insgesamt 45 % nachhaltige Materialien: recyceltes Polyamid und Bambus-Viskose, die auf nachwachsenden Rohstoffen basieren.
Allgemeine Merkmale:
- Ausgezeichnete Empfindlichkeit bei Schnittschutz Stufe D
- Hoher Tragekomfort durch Bambusfaser
- 45 % nachhaltige Materialien: recyceltes Polyamid und Bambusviskose, die auf nachwachsenden Rohstoffen basiert
- Hohe Effizienz durch lange Lebensdauer, alles dank Protection + Premium Xtra-Grip-Beschichtung
- CO2-neutrale Produktion in Deutschland, lösungsmittelfrei
Schutzfunktionen
- Zertifiziert nach EN 388:2016 (4 x 4 1 D) und EN 407 (X 1 X X X X X)
- Dermatologisch getestet auf Hautverträglichkeit, frei von allergenen Beschleunigern
- Besonders leicht, dünn und flexibel mit hohem Schnittschutz (4X41D nach EN 388:2016)
- Dank der Touchscreen-Zone mit glatter Materialoberfläche muss der Handschuh nicht ausgezogen werden. Dies gewährleistet einen störungsfreien Arbeitsablauf gemäß EN 407. Das Modell ist für Kontaktwärme bis +100 °C geeignet
Komfortmerkmale
- Patentierte Bamboo Twinflex™ Garntechnologie
- Seidenweiches Tragegefühl auf der Haut
- Schnelle Absorption und hohe Feuchtigkeitsretention
- Adaptive Passform:Passt sich innerhalb von 3 bis 5 Minuten Tragezeit genau an die Form jeder Hand an
Anwendungsfelder
- Montage scharfkantiger oder nicht entgrateter Teile
- Glas- und Metallindustrie, Automobilindustrie
- Präzisionsarbeit
- Qualitätskontrolle
- Bereiche mit Verwendung von Touchscreens, Lebensmittelverarbeitung
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Materialien
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 388:2016 (4 X 4 1 D), EN 407 (X 1 X X X X) |
Bauweise | Nahtloser Strick |
Coating Material | Aqua-Polymer |
Farbe | Grün |
Hand | Beidhändig |
Latex Free | Ja |
Material | Bambus-Viskose, Elastan, HPPE, Polyamid, Stahl |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 7 |
Norm EN 388 | En 388:4 x 4 1 D. |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures