Learn More
Synergy Healthcare™ Autoklavier-Indikatorband
Hochwertige, vorgeformte, heißversiegelbare, abziehbare, sterile Barriereverpackung. Die Synergy Healthcare™ Azo™ selbstversiegelnden Sterilisierbeutel eignen sich für die Sterilisierung chirurgischer Instrumente, Laborgeräte oder klein- bis mittelgroßer Sets mit Dampf oder Ethylenoxid.
233.83 € - 415.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Kühler, trockener Ort
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Verschlusstyp Selbstklebend
Farbe Blau
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Anzahl pro Karton Preis Menge & Verfügbarkeit  
15661974
Unterlagen ansehen
Synergy Healthcare™
MBA1085
250 x 130 mm 1200
415.00 €
1200 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15671974
Unterlagen ansehen
Synergy Healthcare™
SSP13356
350 x 130mm 2000 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15681974
Unterlagen ansehen
Synergy Healthcare™
SSP20330
330 x 200 mm 800 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
15691974
Unterlagen ansehen
Synergy Healthcare™
MBO1090
390 x 300 mm 400
262.00 €
400 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15601984
Unterlagen ansehen
Synergy Healthcare™
MBA1081
200 x 90 mm 1200
244.00 €
1200 Stück
Verfügbar ab: 11-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15611984
Unterlagen ansehen
Synergy Healthcare™
MBA1082
230 x 90 mm 1200
362.00 €
1200 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus speziell behandeltem Papier, das beim Öffnen des Beutels weniger Fasern freisetzt, wodurch sich das Kontaminationsrisiko verringert
  • Die neue Folientechnologie erhöht die Stärke der Beutelfolie bis zum 10-fachen, wodurch ein Zerbrechen der Folie beim Öffnen praktisch ausgeschlossen ist.
  • Zwischen den 2 Schichten, aus denen sich die die Beutelfolie zusammensetzt, befinden sich Indikatoren, die ein Verschieben und das Auslaufen von Tinte verhindern.
  • Entspricht den Normen EN ISO 11607, Teil 1, und EN 868-4.
Spezifikation
Spezifikation
Kühler, trockener Ort
EN868-5, ISO11607-1, 93/42/EEC, ISO13485, ISO9001
Blau
Polyethylen
135 μm
6.30 kN/m
Autoklavierbar
Selbstklebend
Ja
Unsteril
Dampf und EtO