Learn More
Azlon™ geradwandige Messbecher
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
500 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet optimale Festigkeit und hohe chemische Widerstandsfähigkeit.Azlon™ Becher mit geraden Seiten eignen sich hervorragend zum Messen und Dosieren im Labor und sind in verschiedenen Größen erhältlich, um vielen Anforderungen gerecht zu werden.
- Autoklavierbar bis 121 °C
- Ideal für den allgemeinen Laborgebrauch – gerade und stabile Form
- Quadratische Form, mit Rand und großem Ausguss
- Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
- Entspricht ISO 7056
Specifications
Specifications
Farbe | Durchscheinend |
Außendurchmesser (metrisch) | 93 mm |
Oberer Durchmesser (metrisch) | 93 mm |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Material | PP (Polypropylen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für allgemeine Laborarbeiten |
Höhe (metrisch) | 101 mm |
Schritten | 50 mL |
Menge | 10/Packung |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | -20 °C bis +135 °C |
Show More |
Product Suggestions
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 8
Documents
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Azlon™ geradwandige Messbecher >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction