Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Beschreibung
Ermöglicht präzises und effizientes Ausgießen
Eigenschaften:
- Mit Rippen für leichtes Stapeln
- Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
- Autoklavierbar/graduiert
- Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für das Labor
Vorteile von Greener Choice
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Naturfarben, durchscheinend |
Beschreibung | Becher Griffin, niedrige Form, PP, 600 ml |
Kapazität (metrisch) | 600 ml |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Graduierungsbereich | 100 bis 600 ml |
Schritten | 50 mL |
Menge | 4 Stück/Packung; 24 Stück/Karton |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwenden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur