Learn More
Kartell™ Messbecher aus Polypropylen mit niedriger Form und geprägten Graduierungen
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
50 mL
100 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
2000 mL
5000 ml
Beschreibung
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet Langlebigkeit sowie hohe chemische Beständigkeit.Autoklavierbare Kartell™ Polypropylen-Becher der Klasse B mit niedriger Form stellen eine kostengünstige und sichere Lösung zum Rühren, Mischen und Dosieren von Flüssigkeiten im Labor dar.
- Permanent geprägte blaue Graduierungen sorgen für Klarheit und Reproduzierbarkeit
- Autoklavierbar bei 121 °C für 10 Minuten
- Widerstandsfähig gegen Dauerbetrieb bei 100 °C
- Klasse B, niedrige Ausführung
- Entspricht ISO 7056 - 1981 (E) und BS 5404 Teil 1
- Suitable for foodstuff
Spezifikation
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 87 mm |
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Material | PP (Polypropylen) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Lebensmittel geeignet |
Höhe (metrisch) | 119 mm |
Schritten | 10 ml |
Menge | Je 1 |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 100 °C für Dauerbetrieb |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
T24I02870 | Konformitätserklärung | 08/04/2025 | 0180600 |
T24I01364 | Konformitätserklärung | 18/02/2025 | 0180600 |
T24O01364 | Konformitätserklärung | 11/09/2024 | 0180600 |
T24I01364 | Konformitätsbescheinigung | 18/07/2024 | 0180600 |
T23I03815 | Konformitätsbescheinigung | 13/05/2024 | 0180600 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kartell™ Messbecher aus Polypropylen mit niedriger Form und geprägten Graduierungen >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur