Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Griffin Messbecher aus Polypropylen in niedriger Ausführung
Beschreibung
Ermöglicht präzises und effizientes Ausgießen
- Mit Rippen für leichtes Stapeln
- Graduierungen, Größencode, Kunststoffcode, Bestellnummer, max. Temperatur und Symbol “Nicht flammfest” im Siebdruck zur einfachen Identifikation und für den sicheren Gebrauch
- Autoklavierbar/graduiert
- Erfüllt die internationale Norm ISO/DIN 7056 hinsichtlich der Genauigkeit von Kunststoffartikeln für das Labor
- Umweltvorteile umfassen:
- Erneuerbare Energie
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 135,25 oz. |
Farbe | Naturfarben, durchscheinend |
Beschreibung | Becher Griffin, niedrige Form, PP, 4.000 ml |
Kapazität (metrisch) | 4000 ml |
Material | PPCO mit blauer PP-Basis |
Graduierungsbereich | 500 bis 4.000 ml |
Schritten | 250 mL |
Menge | 1 Stück/Packung; 4 Stück/Karton |
Typ | Becher |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
7156419100-COC | Konformitätsbescheinigung | 21/04/2027 | 1201-4000 |
7333320010 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2024 | 1201-4000 |
7364956010 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2024 | 1201-4000 |
7366072010 | Konformitätsbescheinigung | 09/12/2024 | 1201-4000 |
7441906010 | Konformitätsbescheinigung | 21/11/2024 | 1201-4000 |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Hinweis: Nicht auf Heizplatten verwenden