Learn More
Azlon™ Kanister aus starrem HDPE Artikelnummer.: 10556655
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Azlon™ Kanister aus starrem HDPE
Artikelnummer. 10556655
Kapazität: 25 l
Click to view available options
Kapazität: 25 l
Artikelnummer. 10556655
Marke: Azlon JGH154
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kapazität (metrisch): 25 l
    • Leicht und robust
    • Korrosionsbeständig
    • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß den Vorschriften in der EU und den USA (FDA)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) 6,6 gal.
Kapazität (metrisch) 25 l
Abmessungen (L x B x H) 294 x 245 x 470 mm
Material HDPE
Anzahl pro Packung Je 1
Produkttyp Kanister
Product Information
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ Kanister aus starrem HDPE >