Learn More
Buerkle™ Set aus kompaktem Kanister und Absperrhahn
61.58 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 L
10L
Abmessungen (L x B x H):
335 x 65 x 335 mm
335 x 125 x 335 mm
Beschreibung
- Mit seiner Breite von 125 mm ideal als platzsparender Kanister.
- Verschiedene Flüssigkeiten können auf kleinem Raum gelagert und dekantiert werden.
- Der kompakte Kanister kann auch seitlich gelagert werden, z. B. im Kühlschrank. Er ist durch die Rippenstruktur und dicke Seiten sehr stabil.
- Der kompakte Kanister kann auch als Sedimentierkanister verwendet werden.
Kanister mit Hahn, kompakt, platzsparend, Polyproylen
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
Kapazität (metrisch) | 10L |
Verschlussfarbe | blau |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Originalitätsverschluss |
Tiefe (metrisch) | 335mm |
Beschreibung | Raumsparkanister mit Ablasshahn |
Abmessungen (L x B x H) | 335 x 125 x 335 mm |
Graduierungen | Erhabene, unzerstörbare Literskala |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 335mm |