Learn More
Kautex™ Industrielle Kanister aus HDPE
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 l
Gewicht (metrisch):
0.250 kg
Beschreibung
- Das umfangreiche Verschlusszubehör erlaubt nahezu jeden Verwendungszweck
- Naturfarben oder blau
- UN-Zulassung für: 2.5 bis 5 l- und 10 bis 30 l-Kanister
- Kappen sind separat erhältlich; siehe schwarze Schraubkappen (2000095946)
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1,3 gal. |
Kapazität (metrisch) | 5 l |
Verschlusstyp | Kappen sind separat erhältlich; siehe schwarze Schraubkappen (2000095946) |
Farbe | Natural |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.6 in. |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 40.5 mm |
Abmessungen (L x B x H) | 190 x 145 x 251 mm |
Material | HDPE |
Produkttyp | Industrie-Kanister |
Gewicht (metrisch) | 0.250 kg |