Beschreibung
- Enger Hals
- Gepresste Grifffläche
- Leert vollständig
- Lebensmittelkonform
- Entspricht 94/62/EEC (Schwermetalle)
- Enthält manipulationssicheren Schraubverschluss mit EPE-Schaumstoffdichtung
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 6,6 gal. |
Kapazität (metrisch) | 25 l |
Zertifizierung/Konformität | UN-Markierung 3H1/Y1,9/200 B/TCMUK-961201 |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Verschlussauskleidung | EPE-Schaumstoffdichtung |
Verschlussmaterial | EPE |
Verschlussgröße | DIN 61 |
Verschlusstyp | Manipulationssicherer Ratschen-Schraubverschluss |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 48,5 mm |
Abmessungen (L x B x H) | 296 x 260 x 468 mm |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Product Information
Datasheets
15311196 Information
DateigrößeVersion: 181.8 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azpack™ HDPE Kanister >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur