Learn More
Fisherbrand™ Polyethylen, schmaler Hals, Kanister Artikelnummer.: 11537443
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Polyethylen, schmaler Hals, Kanister
Artikelnummer. 11537443 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Innendurchmesser des Halses: 470mm
Click to view available options
Innendurchmesser des Halses: 470mm
Artikelnummer. 11537443
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschlussmaterial: Polyethylen
  • Durchscheinende Kanister aus Polyethylen mit Verschluss aus Polyethylen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25000 ml
Verschlussfarbe Durchscheinend
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Manipulation
Innendurchmesser (metrisch) Hals 470 mm
Material Polyethylen
Flaschenhalstyp Enghals
Anzahl pro Packung Je 1
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Polyethylen, schmaler Hals, Kanister >