Learn More
Azlon™ Becher aus Polypropylen
Optimal für allgemeine Laborarbeiten
Marke:  Azlon BDC208P
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15354911
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 7056
  • Herkömmliche Becherform
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Autoklavierbar bei 121 °C
  • Die Graduierungen sind klar und deutlich in unlöschbarer, lösungsmittelbeständiger Tinte aufgedruckt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
27 mm
Polypropylen
2 ml
Becher
Ja
10 ml
36 mm
12er-Pckg.
Autoklavierbar
ISO 7056
Dokumentation
Product Information
Name des Produkts
Azlon™ Becher aus Polypropylen > Fassungsvermögen: 10 ml; AD: 27 mm