Learn More
BINDER™ Geteilte Innentür aus Glas für Serie CB, CBF
BINDER™ Geteilte Innentür aus Glas ist eine Option zur Verwendung mit CO2-Inkubatoren CB und CBF
Marke: BINDER™ 8612-0031
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Innentür, geteilt mit Kompartimentierung
- Innentür unterteilt in 4, 6 oder 8 (je nach Modell) Teile und Unterteilung des Innenraums
Spezifikation
Innentür, geteilt – Zelltherapie-Unterteilung, bestehend aus 8 Innentüren und vier Einlegeboden-Ebenen mit je einer Trennwand | |
Silicone | |
Innentür in 8 Teile unterteilt |
BINDER Kammern Serie CB und CBF | |
Kabeldurchführung |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Geteilte Innentür aus Glas für Serie CB, CBF > Innentür in 8 Teile unterteilt
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur