Learn More
Nabertherm™ Kammerofen, Serie N
Universal-Kammeröfen mit Strahlungsheizung, die speziell für den Einsatz in der Wärmebehandlungshalle entwickelt wurden. Besonders nützlich für Prozesse wie Werkzeugbau oder Härtearbeiten.
Marke:  Nabertherm™ N06H1NMNE
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17328039
  • 10845.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kompakte und robuste Konstruktion
  • Dreiseitige Heizung: Beide Seitenwände und Boden
  • Heizelemente an Stützrohren sorgen für freie Wärmestrahlung und eine lange Lebensdauer
  • Bodenheizung durch wärmeleitende SiC-Fliesen geschützt
  • Der obere Türpfosten aus Edelstahl schützt die Ofenstruktur, wenn der Ofen heiß geöffnet wird
  • Grundrahmen im Lieferumfang enthalten (N 7/H als Tischmodell konzipiert)
  • Auslassöffnung an der Seite des Ofens oder an der Rückwand des Kammerofens in den Modellen N 31/H und höher
  • Temperaturkonstanz bis +/- 10 °C gemäß DIN 17052-1
  • Niedriger Energieverbrauch durch Mehrschicht-Isolierung
  • Gasfederdämpfer sorgen für einfaches Öffnen und Schließen der Tür
  • Wärmebeständige Zinkfarbe zum Schutz von Tür und Türrahmen (für Modell N81 und größer)
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
C540
61 l
Kammerofen
±10 °C
Dokumentation
Brochures
Product Guides
Name des Produkts
Nabertherm™ Kammerofen, Serie N > Fassungsvermögen:6 l; C540-Controller