Learn More
Brand™ Niedriger 10-ml-Becher aus Polypropylen mit Graduierung und blauer aufgedruckter Skala
Artikelnummer. 15674027 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 15674027
Marke: Brand™ 87602
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit guter Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit eignen sich diese Becher hervorragend für den allgemeinen Laboreinsatz.
  • Mit entweder blauen oder geprägten Graduierungsmarkierungen, Bördelrand und Ausguss
  • Eine Reinigung bei Temperaturen unter 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
  • Für das Autoklavieren bei 121 °C sollten Becher mit geprägter Skala ausgewählt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Gut ablesbar
Außendurchmesser (metrisch) 30 mm
Kapazität (metrisch) 10 ml
Material Polypropylen
Außenhöhe (metrisch) 36 mm
Schritten 2 ml
Menge 12/Pckg.
Typ Becher
Autoklavierbar Autoklavierbar
Graduated Ja
Scale Blau gedruckte Skala
Modell Niedrig