Learn More
Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
Chemical Label:
Aceton
Ethanol
I. M. S.
I.M.S.
Isopropanol
Methanol
Beschreibung:
Druckversion in Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch
Region 2: Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Englisch
Region 3: Russisch, Polnisch, Deutsch, Englisch
Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Orange
Rot
Beschreibung
Lagern und verwenden Sie eine Vielzahl von Lösungsmitteln mit mehrsprachigen Etiketten für mehr Sicherheit. Die mehrsprachige Azlon LDPE-Spritzflaschen mit Belüftung sind in vier verschiedenen Kombinationen für die mehrsprachige Beschriftung erhältlich. Etiketten mit Lösungsmittelgehalt entsprechen farbkodierten Deckeln für eine einfache Identifizierung in einer Vielzahl von Umgebungen.
- Mehrsprachige Weithals-Spritzflaschen mit einem Entlüftungsventil zur Vermeidung von Tropfenbildung
- Unlöslich in bis zu vier Sprachen bedruckt, mit vier verfügbaren Sprachkombinationen.
- Auswahl aus fünf Lösungsmitteletiketten mit neuen global harmonisierten Symbolen, NFPA-Diamant, R-Sätzen und Sicherheitshinweisen.
- Ausgestattet mit einteiligen PP-Verschlüssen, die bei Gebrauch ihre Form beibehalten
- Verschlüsse mit Präzisions-Jet-Tip-Blende zur Feinregulierung
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 500 ml |
Beschreibung | Region 4: Arabisch, Französisch, Englisch |
Material | LDPE |
Verschlussfarbe | Orange |
Höhe (metrisch) | 163 mm |
Chemical Label | Ethanol |
Durchmesser (metrisch) | 75 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 11
Videos
-
Safety Venting Wash Bottles
Dokumentation
Product Information
Product Information
Product information
DateigrößeVersion: 5.2 MB
Product information
DateigrößeVersion: 2.8 MB
Product information
DateigrößeVersion: 3.7 MB
Product information
DateigrößeVersion: 3 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Tage
15Stunden
20Minuten
45Sekunden
50
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Azlon™ mehrsprachig bedruckte Spülflaschen mit Sicherheitsentlüftung >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur