Learn More
Heathrow Scientific Spritzflaschen mit Sicherheitsmarkierung, selbstbelüftend, weithalsig, 500 ml Artikelnummer.: 16320726
Zum Warenkorb hinzufügen
Heathrow Scientific Spritzflaschen mit Sicherheitsmarkierung, selbstbelüftend, weithalsig, 500 ml
Artikelnummer. 16320726 Alle ansehen Heathrow Scientific Produkte
Natriumhypochlorit, Blau
Click to view available options
Chemical Label:
Aceton
Blanko
Destilliertes Wasser
Divers
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Natriumhypochlorit
Verschlussfarbe:
Blau
Diverse
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Artikelnummer. 16320726
Marke: Heathrow Scientific HS120255
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Spritzflasche mit Verschluss und Schaft aus einem Stück geformt, sodass sie auslaufsicher ist.
Die Spritzflasche verfügt über klare und informative Sicherheitsinformationen, die für das enthaltene Produkt spezifisch sind und Folgendes enthalten — CAS-Nummer (Chemical Abstract Service), die NFPA-Codes und -Symbole (National Fire Protection Association), das PSA-Symbol (Symbol für persönliche Schutzausrüstung), Zielorganinformationen und Gefahrencodes. Verschluss und Schaft sind in einem Stück geformt, um sie auslaufsicher zu machen. Der abgewinkelte Hals und die Spitze sorgen für einen gleichmäßigen Flüssigkeitsstrom. Die Spitze kann bei Bedarf zurückgeschnitten werden, um den Durchfluss zu erhöhen.
  • Der weite Flaschenhals erleichtert das Befüllen
  • Nicht-metallischer Belüftungsschlitz, der das Risiko einer Lösungsmittelleckage verhindert
  • Flasche aus LDPE
  • Die Flasche darf nur mit Chemikalien verwendet werden, die sicher und kompatibel für den Einsatz mit LDPE sind
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Farbe Weiß
Beschreibung Sicherheitskennzeichnung der Waschflasche
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chemikalien
Material LDPE
Anzahl pro Karton 24/Karton
Anzahl pro Packung 6/Pckg.
Verpackung Kiste
Sterilität Unsteril
Breite (metrisch) 7,00 cm
Verschlussfarbe Blau
Einwegprodukt Nein
Höhe (metrisch) 22,86 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,75 in.
Höhe (angloamerikanisch) 9 in.
Chemical Label Natriumhypochlorit
Verschlussmaterial HDPE
Name des Produkts
Heathrow Scientific Spritzflaschen mit Sicherheitsmarkierung, selbstbelüftend, weithalsig, 500 ml >